Läs mer
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Calibration Plate, snabb 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Färgämneskalibrering bör köras efter lampbyte. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Färgämneskalibrering bör köras efter lampbyte. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; förvara i frysen (-5° till -30 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibrerat färgämne | FAM |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Kalibreringsplatta för färgämne |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars tallrik |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
För in vitro diagnostisk användning.