Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-blandning (100 mM)
Produktkod. p-4925099 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
12 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 12
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10085714
Brand: Applied Biosystems™ N8080261
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. Varje injektionsflaska innehåller en blandning av 100 mM lösning av dNTP (25 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP).
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. Varje injektionsflaska innehåller en blandning av 100 mM lösning av dNTP (25 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP). Tillräckligt för 2000 PCR-förstärkningar, 50μ L vardera. Varje kit innehåller 12 x 1 ml injektionsflaskor.
Viktiga fördelar med GeneAmp dNTP:er
• DNTP:er med hög renhet är idealiska för användning i PCR-reaktioner eller andra applikationer
• Garanterad för PCR-prestanda när den används med GeneAmp PCR kärnreagenser och GeneAmp instrumentsystem
• Färdigblandade dNTP-blandningar finns i olika koncentrationer, vilket gör det lätt att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring GeneAmp dNTP-blandning, 100 mM (1 mL)
Förvara i konstant temperatur frys kl– 20 °C.
Form Vätska
Produktlinje GeneAmp
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR