Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-blandning (2,5 mM ea)
Produktkod. 10157054 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
6 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10157054
Brand: Applied Biosystems™ 4303441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. Varje injektionsflaska består av 1 mL 2,5 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, vilket ger en 10 mM blandning av dNTP.
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. Varje injektionsflaska består av 1 mL 2,5 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, vilket ger en 10 mM blandning av dNTP.
Viktiga fördelar med GeneAmp dNTP:er
• DNTP:er med hög renhet är idealiska för användning i PCR-reaktioner eller andra applikationer
• Garanterad för PCR-prestanda när den används med GeneAmp PCR kärnreagenser och GeneAmp instrumentsystem
• Färdigblandade dNTP-blandningar finns i olika koncentrationer, vilket gör det lätt att använda
PCR-processen omfattas av patent som ägs av Roche Molekylära system, Inc. och F. Hoffmann-La Roche Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 mM
Innehåll och lagring GeneAmp dNTP-blandning, 2,5 mM (6 x 1 mL)
Förvara i konstant temperatur frys kl– 20 °C.
Form Vätska
Produktlinje GeneAmp
Kvantitet 6 x 1 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR