Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-blandning (2,5 mM ea)
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. Varje injektionsflaska består av 1 mL 2,5 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, vilket ger en 10 mM blandning av dNTP.
Viktiga fördelar med GeneAmp dNTP:er
• DNTP:er med hög renhet är idealiska för användning i PCR-reaktioner eller andra applikationer
• Garanterad för PCR-prestanda när den används med GeneAmp PCR kärnreagenser och GeneAmp instrumentsystem
• Färdigblandade dNTP-blandningar finns i olika koncentrationer, vilket gör det lätt att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 mM |
| Innehåll och lagring | GeneAmp dNTP-blandning, 2,5 mM (1 mL) Förvara i konstant temperatur frys kl– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | GeneAmp |
| Kvantitet | 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |