Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-blandning (2,5 mM ea)
Produktkod. p-4925098 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
6 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10381565
Brand: Applied Biosystems™ N8080260
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. Varje injektionsflaska består av 1 mL 2,5 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, vilket ger en 10 mM blandning av dNTP.
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. Varje injektionsflaska består av 1 mL 2,5 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, vilket ger en 10 mM blandning av dNTP.
Viktiga fördelar med GeneAmp dNTP:er
• DNTP:er med hög renhet är idealiska för användning i PCR-reaktioner eller andra applikationer
• Garanterad för PCR-prestanda när den används med GeneAmp PCR kärnreagenser och GeneAmp instrumentsystem
• Färdigblandade dNTP-blandningar finns i olika koncentrationer, vilket gör det lätt att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 mM
Innehåll och lagring GeneAmp dNTP-blandning, 2,5 mM (1 mL)
Förvara i konstant temperatur frys kl– 20 °C.
Form Vätska
Produktlinje GeneAmp
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR