Läs mer
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plattadapter för Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Produktkod. 15850383 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15850383
Brand: Applied Biosystems™ 4426824
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Erforderlig adapter för användning OpenArray™ tallrikhållare med GeneAmp 9700 Dubbelt flatblock PCR-system
Serverar för att säkra upp till åtta TaqMan™ OpenArray™ Genotypningsplattor på plats för PCR-amplifiering
  • Använd plattadaptern med Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700 System och OpenArray Plattkompressionsdyna för Dual Flat Block GeneAmp PCR System 9700
  • Tillbehörstyp: Adapter
Analys av genuttryck& Genotypning, genotypning& Genomisk profilering, PCR, PCR& Realtids-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Erforderlig adapter för användning OpenArray™ tallrikhållare med GeneAmp 9700 Dubbelt flatblock PCR-system
För användning med (utrustning) GeneAmp 9700
Produktlinje GeneAmp , OpenArray
Produkttyp Thermal Cycler tillbehör
För användning med (applikation) PCR
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 adapter
Plattkompatibilitet OpenArray™ Tallrikar