Läs mer
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plattkompressionsdyna för Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 dyna
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Den är avsedd att användas med Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700 System och OpenArray™ Plattadapter för Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700.
- Plattform:GeneAmp™ 9700
- Produktstorlek: 1 pad
- Tillbehörstyp: Kompressionsdyna
- Plattkompatibilitet:OpenArray™ Tallrikar
- Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Krävs kompressionsdyna för användning OpenArray™ tallrikhållare med GeneAmp 9700 Dubbelt flatblock PCR-system |
| För användning med (utrustning) | GeneAmp 9700 |
| Produktlinje | GeneAmp , OpenArray |
| Produkttyp | Plåtkompressionsdyna |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 dyna |
| Plattkompatibilitet | OpenArray™ Tallrikar |