Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, klar
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1500 remsor (5 pk./300)
300 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 8
Beskrivning
MicroAmp™ Cap Strips har en kupolformad profil och är lämpliga för end-point PCR. Remsor med 8 kapslar tillgängliga i klara eller en blandad uppsättning av rött, orange, blått och grönt.
- Kommer inte att störa provläsningen
- Ger tät försegling för att minimera avdunstning
- Lätt att applicera och ta bort
- Använda MicroAmp Caps Strips för att försegla rör och minska risken för kontaminering i provbrunnar och hjälpa till att säkerställa tillförlitliga resultat
- Använda MicroAmp Lockinstallationsverktyg (säljs separat) för att trycka ned locken och forma tät försegling
- När du är klar, dra bara bort locken med flikarna i slutet
- Finns i olika färger för att hjälpa till att spåra rören under analysförberedelser
- För realtids PCR-applikationer, använd MicroAmp Optiska 8-Cap Strips (fabrikenr. 4323032) med platt profil
PCR, PCR& Realtids PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNA/Rnasfri |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 300 remsor |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Remsa med 8 påsatta lock för användning med 0,2 mL individuella rör, remsor (0,1 eller 0,2 mL) eller 48- eller 96-brunnars plattor. Naturlig (klar) färg. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |