Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Klar självhäftande film
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 filmer
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Innehåller
Innehåller: 100 filmer
Tillgänglig som klar (ekonomisk och klibbig) eller optisk (klar för realtids-PCR och icke-klibbig)
- Lim ger tät försegling över brunnar för att förhindra läckor och avdunstning
- Lätt att applicera och ta bort
Minska läckor, avdunstning och förorening från brunn till brunn
- Denna självhäftande film försluter dina prover säkert i brunnarna på dina mikroplattor, vilket minskar läckor, avdunstning och kontaminering bland provbrunnarna
- Lätt att använda
- Dra helt enkelt bort baksidan från den självhäftande filmen och applicera ordentligt över toppen av en mikroplatta
- När de är förseglade staplar du mikroplattorna på ett säkert sätt utan att behöva oroa dig för kontaminering
- Använda MicroAmp Adhesive Seal Film Applikator för att påskynda förseglingen av flera mikroplattor
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Automatiserad genomisk DNA-rening, automatiserad nukleinsyrarening, DNA& RNA-rening& Analys, PCR, PCR& Realtids PCR
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal Wells | 96 |
| Kvantitet | 100 filmer |
| Innehåll och lagring | Innehåller: 100 filmer Förvaring: Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | GeneAmp 9700, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ProFlex™ PCR-system |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Film, tätning eller applikator |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Visa mer |