Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 384-brunnars klara reaktionsplattor med streckkod
Produktkod. 15262995 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 plattor
500 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 500
Produktkod. 15262995
Brand: Applied Biosystems™ 4483285
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk lösning för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multiinstrumentexperiment
Validerad med Applied Biosystems instrument för optimal passform och prestanda.
  • Validerad med Applied Biosystems instrument för optimal passform och prestanda
  • Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
  • Konstruerad för ANSI™ /SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
  • Bra mekanisk stabilitet och planhet för kompletta arbetsflödesbehov
  • Användning av polypropen och högtemperaturformningsprocess hjälper till att förhindra DNA, RNA och enzymer från att binda, medan polykarbonat ger mekanisk stabilitet, planhet och hög hållbarhet
  • Idealiskt val för användning med automation/robotik och experiment med flera instrument (som termisk cykler, termisk cykler i realtid, genetisk analysator)
  • Tunnväggig konstruktion möjliggör en tät passform till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblock till prov
  • Lättläst, svart brunnsidentifikationstext hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningsproduktiviteten
  • Plattform: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3700xL Analyzer, 79000xl GeneAmp™ 9700, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Klart, Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Kantad
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 40μ l
Antal Wells 384
Kvantitet 20 plattor
Reaktionshastighet Standard