Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Snabb optisk 48-brunnars reaktionsplatta
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
20 plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
Includes
20 plattor
- Tillverkad av en styv bit av polypropen i 48-brunnars format
- Kompatibel med StepOne™ Realtids PCR-system
- Maximal värmeledningsförmåga för exakt värmecykling
- Reproducerbara, specifika och känsliga realtids-PCR-resultat på bara 40 minuter
- Validerad med andra systemkomponenter för konsekventa resultat
- Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
- Avancerad design ökar dramatiskt termisk kontakt med StepOne Realtids PCR-system
- Konsekvent tjocklek från brunn till brunn hjälper prover att cirkulera genom PCR-processen enhetligt för att minska experimentella artefakter och hjälpa till att säkerställa snabba, exakta resultat
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Especificaciones
Especificaciones
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 20 plattor. Kan förvaras vid rumstemperatur. Under lämpliga förvaringsförhållanden kan plattor förvaras på obestämd tid. |
| Förpackning | 20 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido