Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Snabb optisk 96-brunnars reaktionsplatta med streckkod, 0,1 ml
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 plattor
200 tallrikar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 20
Beskrivning
- Integral komponent av Applied Biosystems Snabbt PCR-system
- Maximal värmeledningsförmåga för exakt värmecykling
- Reproducerbara, specifika och känsliga PCR-resultat på bara 25 minuter
- Validerad med andra systemkomponenter för konsekventa resultat
- Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
- Ökad termisk kontakt för snabbare och jämnare uppvärmning
- Avancerad design ökar dramatiskt dess termiska kontakt med Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler
- Konsekvent tjocklek från brunn till brunn hjälper alla prover att cirkulera jämnt genom PCR-processen
- Plattform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Snabbt system
Applikationer: Snabb realtids-PCR, PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Ambient
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 200 tallrikar (motsvarande 10x katalog # 4346906). Förvara i rumstemperatur. Under lämpliga förvaringsförhållanden kan plattor förvaras på obestämd tid. |
| Förpackning | 200 tallrikar |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |