Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optiska 8-Cap Strips
Produktkod. 10630806 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
300 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10630806
Brand: Applied Biosystems™ 4323032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tät försegling minimerar avdunstning och kontaminering
Designad med platt profil för att passa på MicroAmp rörremsor och 96-brunnars plattor. Lämplig för realtids-PCR.
  • Kommer inte att störa provläsningen
  • Ger tät försegling för att minimera avdunstning
  • Lätt att applicera och ta bort
  • Minimera avdunstning
  • Använda MicroAmp Caps Strips för att försegla rören och minska risken för kontaminering bland provbrunnarna och hjälpa till att säkerställa tillförlitliga resultat
  • Lätt att använda
  • Använda MicroAmp Lock Installation Tool (säljs separat) för att trycka ned locken och forma tät försegling. När du är klar, dra bara bort locken med flikarna i slutet
  • Optiska lock har omdesignats med förbättrad tätningsgeometri samtidigt som de fortfarande har utmärkt optisk klarhet och låg fluorescerande bakgrund
För end-point PCR-applikationer, använd MicroAmp Cap Strips med kupolformad toppprofil.
PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Optisk
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 300 remsor
För användning med (utrustning) Termiska cykler eller realtids-PCR-system
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring Remsa med 8 påsatta lock för användning med 0,2 mL individuella rör, remsor (0,1 eller 0,2 mL) eller 48- eller 96-brunnars plattor.
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Optiskt klara platta lock
Antal Wells 48/96
Formatera 300 remsor
Produkttyp Optisk 8-rörsremsa