Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 8-rörsremsa, 0,2 ml
Produktkod. 10321515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
125 remsor
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Código de producto. 10321515
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ 4316567
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
1000 rör i remsor om 8
Requires
Fack eller hållarfack specifikt för instrumentet
Maximal värmeledningsförmåga
Optimalt designad för att passa in Applied Biosystems Realtids PCR-system eller termiska cykler för exakt kontroll av cyklingstemperaturer.
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Optisk
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 125 remsor
För användning med (utrustning) Termiska cykler eller realtids-PCR-system
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring Innehåll: 1000 rör i remsor om
8. Förvaring: Rumstemperatur
Reaktionshastighet Standard
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Ingår ej
Formatera (125) 8-rörsremsor
Produkttyp Optisk 8-rörsremsa
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado