Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 96-brunnars reaktionsplatta
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 plattor
500 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Varje
Beskrivning
Denna platta, konstruerad av ett enda styvt stycke polypropen i ett 96-brunnars format, är kompatibel med Applied Biosystems 96-brunnars Real-Time PCR-system och termiska cykler.
- Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
- Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
- Unik design ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa en enhetlig temperatur från brunn till brunn
- Kapacitet: 96 x 0,2 ml-rör
- Plattform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 6100 Nucleic Acid PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Tillämpningar: PCR, PCR& realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 50 förpackningar med 10 plattor vardera (varje förpackning motsvarar katalognummer N8010560) Kommer att kräva antingen lock eller ett heltäckande skydd för att täta (ingår ej) Kan förvaras vid rumstemperatur. Med korrekt förvaring kan plattor förvaras på obestämd tid. |
| Förpackning | 500 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |