Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsrör med lock, 0,2 mL
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 000 rör
10 000 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
1000 MicroAmp reaction tubes with caps, 0.2mL.
För användning med Applied Biosystems 0,2 ml termiska cykler inklusive Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, GeneAmp™ PCR System 9700 och Applied Biosystems 2720 Thermal Cyclers. Optimalt utformad för exakt PCR.
- Konsekvent plasttjocklek möjliggör enhetlig uppvärmning och kylning för exakta resultat
- Lock med positiv klick-stängning säkerställer korrekt sittande
- Polerad yta och konisk botten möjliggör maximal provåtervinning
- Finns i ekonomiska bulkförpackningar
- Ge exceptionell temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, oljefri PCR-förstärkning med 0,2 ml 96-brunnars termiska cykler
- Genomgå stränga kvalitetstester för att säkerställa reproducerbara resultat
- Finns som klar eller färgad och i bulkförpackningar
- Rekommenderad maximal reaktionsvolym: 100 μL
PCR, PCR& Realtids PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNA/Rnasfri |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Volym (metrisk) | 0.25 mL |
| Kvantitet | 10 000 rör |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 000 MicroAmp™ Reaktionsrör med lock, 0,2 ml (10 förpackningar SKU# N8010540, antal 1 000 per förpackning). Förvaras vid rumstemperatur. |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Visa mer |