Läs mer
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Startpaket
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ kit tillåter användare att använda ett färgämne som binder till exponerade hydrofoba rester för att övervaka den termiska stabiliteten hos proteiner med hjälp av ett realtids-PCR-system för att identifiera buffertförhållanden som stabiliserar proteinet av intresse eller screena bibliotek av ligander för föreningar som binder proteinet av intresse.
Spara tid och pengar med provscreening: Denna lösning minskar avsevärt tiden och kostnaden förknippad med screening av prover i förhållande till för närvarande tillgängliga metoder.
Två kit att välja mellan: De Protein Thermal Shift™ Dye Kit innehåller färgämnet och bufferten för att utföra experiment med proteinvärmeskift, tillräckligt för upp till 1000 reaktioner. De Protein Thermal Shift™ Startpaketet innehåller Dye Kit plus ett kontrollprotein och kontrollligand för testexperiment och felsökning. De Protein Thermal Shift™ Starter Kit-komponenter är förpackade i två lådor, en för förvaring vid -20°C och den andra vid 4°C, för maximal flexibilitet i reagensformulering.
Förenkla analysen med Protein Thermal Shift™ Programvara: Vår kompletta Protein Thermal Shift™ lösningen inkluderar analysmjukvara som är kompatibel med körfiler genererade från fem av våra realtids-PCR-system: StepOne™ Realtids PCR-system, StepOnePlus™ Realtids-PCR-system, 7500 Fast Realtids-PCR-system, ViiA™ 7 Realtids-PCR-system.
- Skärmprover för relativ proteintermisk stabilitet
- Screena molekyler (t.ex. småmolekylära läkemedelskandidater, fragmentbaserade bibliotek och antikroppar) för ligandbindning till proteiner på ett sätt med hög genomströmning
- Skärmprover för stabilitetsförändringar efter proteinpunktmutationer eller modifieringar
- Identifiera systematiskt lämpliga/optimala buffertförhållanden för mätning av protein-ligandinteraktioner, produktion av stabila proteinberedningar, proteinkristallisation och lagring av proteiner
- QC-protein förbereds snabbt för att säkerställa proteinintegritet och/eller renhet
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvara färg och buffert vid 18° till °25 C Lagra kontrollligand och kontrollprotein vid -15° till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | qPCR |
| Teknik | Fluorescensintensitet |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Kit typ | Startsats |
| Produktlinje | Protein Thermal Shift |
| Kvantitet | 1 000 reaktioner |
| Målspecificitet | Inte målspecifik |
| För användning med (applikation) | Protein Thermal Shift |
| Show More |