Läs mer
Applied Biosystems™ StepOne™ Realtids PCR System Spectral Calibration Kit (48 brunnar)
Produktkod. 10321415 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10321415
Brand: Applied Biosystems™ 4371433
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller tre 48-brunnars reaktionsplattor - en bakgrundsplatta och två som innehåller färgämnesstandarder (plattor I& II). Platta I innehåller FAM , JOE och ROX; Platta II innehåller SYBR™ Grön I och VIC .
Enkelt att använda kit fastställer de rena färgämnesspektra och flerkomponentvärden för FAM™/SYBR™ grönt jag, VIC™/JOE™ , och ROX™ färgämnen på StepOne™ Realtids PCR-system.
De Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit innehåller en bakgrundsplatta och tre förladdade, 48-brunnars snabba optiska reaktionsplattor som innehåller fem färgämnesstandarder.
  • Lätt att använda
  • Ger exakt särskiljning av fluorescenssignalen för enskilda färgämnen i reaktionsblandningen
  • Inkluderar färgämnesstandarden Passive Reference I för signalnormalisering i alla realtids- och endpoint-reaktioner
Beställningsinfo
Torrisfrakt; butik på -15° till °25 C; skydda mot ljus; utgångsdatum: 12 månader från leveransdatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller tre 48-brunnars reaktionsplattor, —en bakgrundsplatta och två som innehåller färgämnesstandarder (plattor I & II). Platta I innehåller FAM , JOE och ROX; Platta II innehåller SYBR™ Grön I och VIC .
Förvara vid -15 till 25 °C. Skydda från ljus.
Sista utgångsdatum: 12 månader från leveransdatum
Kalibrerat färgämne FAM, JOE , ROX , VIC , SYBR™ Grön
För användning med (utrustning) Steg Ett™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje StepOne
Produkttyp Spektralkalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 kit
Kalibreringstyp Spektralkalibrering