Läs mer
Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
5 ampuller
Varje
Beskrivning
Innehåller
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix kombinerar SYBR™ Green I-färgämne, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTPs med dUTP, passiv referens 1 och optimerad buffert i en vial.
- SYBR™ Green I-färgämne detekterar dubbelsträngat DNA, så specifika sonder krävs inte
- AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras minimerar ospecifik produktbildning för att uppnå överlägsen prestanda
- dUTP minskar avsevärt överföringskontamination när den används i kombination med uracil-DNA-glykosylas
- Patenterade buffertförbättringar säkerställer prestanda och tillförlitlighet
- Förblandade komponenter lagrade vid 2°till°8 C minskar analysens inställningstid avsevärt
Maximal flexibilitet och bekvämlighet:
- Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix ger maximal flexibilitet till reducerad kostnad eftersom inga målspecifika TaqMan™-sonder krävs
- SYBR™ Green I-färgämne är ett dubbelsträngat DNA-bindande färgämne som detekterar eventuellt dubbelsträngat DNA som genereras under PCR
- Varmstarts-enzymet AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras minimerar ospecifik produktbildning (inklusive primer-dimerer), vilket ger överlägsen prestanda och känslighet
- Passiv intern referens 1 tillhandahålls för att normalisera icke-PCR-—relaterade fluorescensfluktuationer
- Detta minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipettering och provavdunstning
- SYBR™ Green I-färgämne är idealiskt för målidentifiering (screeningsanalyser) eller när ett begränsat antal analyser behövs.
- Förvara vid -20°C
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | De 5 x 5 ml-vialer innehåller en 2X blandning av SYBR Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTP med dUTP, passiv referens 1 (ROX) och optimerade buffertkomponenter. Tillräckligt med reagens tillhandahålls för 1000 reaktioner baserat på en 50 μl reaktionsvolym. Förvara vid -20 °C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, QuantStudio™ , StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge, ViiA™ 7 System |
| Etikett eller färgämne | SYBR Green |
| Visa mer |