Läs mer
Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix
Produktkod. 10565385 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
5 ampuller
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10565385
Brand: Applied Biosystems™ 4334973
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Allt du behöver för SYBR™ Green färgämnesbaserad PCR-amplifiering och detektion i ett rör.
Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix kombinerar SYBR™ Green I-färgämne, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTPs med dUTP, passiv referens 1 och optimerad buffert i en vial.
  • SYBR™ Green I-färgämne detekterar dubbelsträngat DNA, så specifika sonder krävs inte
  • AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras minimerar ospecifik produktbildning för att uppnå överlägsen prestanda
  • dUTP minskar avsevärt överföringskontamination när den används i kombination med uracil-DNA-glykosylas
  • Patenterade buffertförbättringar säkerställer prestanda och tillförlitlighet
  • Förblandade komponenter lagrade vid 2°till°8 C minskar analysens inställningstid avsevärt
Maximal flexibilitet och bekvämlighet:
  • Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix ger maximal flexibilitet till reducerad kostnad eftersom inga målspecifika TaqMan™-sonder krävs
  • SYBR™ Green I-färgämne är ett dubbelsträngat DNA-bindande färgämne som detekterar eventuellt dubbelsträngat DNA som genereras under PCR
  • Varmstarts-enzymet AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras minimerar ospecifik produktbildning (inklusive primer-dimerer), vilket ger överlägsen prestanda och känslighet
  • Passiv intern referens 1 tillhandahålls för att normalisera icke-PCR-—relaterade fluorescensfluktuationer
  • Detta minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipettering och provavdunstning
  • SYBR™ Green I-färgämne är idealiskt för målidentifiering (screeningsanalyser) eller när ett begränsat antal analyser behövs.
  • Förvara vid -20°C
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 1 x 50 ml-vialer innehåller en 2X blandning av SYBR Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTP med dUTP, passiv referens 1 (ROX) och optimerade buffertkomponenter. Tillräckligt med reagens tillhandahålls för 2000 reaktioner baserat på en 50 μl reaktionsvolym.
Förvara vid -20 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, QuantStudio™ , StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge, ViiA™ 7 System
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 1 x 50 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 2000 reaktioner på 50 μL
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 1 x 50 mL