Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ Kontroll genomiskt DNA (mänskligt)
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Humant gDNA (hane) tillhandahålls i två rör (100 μL vardera) i en koncentration av 10 ng/μ L. TaqMan™ Kontroll Genomic Human DNA ingår också i flera Applied Biosystems™ realtids PCR-kit.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Rekommenderad förvaring
Store at -15° to -25°C.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fryst |
| Innehåll och lagring | Humant gDNA (man) förpackat i två rör (100 μL vardera). Förvara vid -15 till 25 °C. |
| Art | Människa |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 10 ng/μ L |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Kvantitet | 2 rör |
| Produktlinje | TaqMan |