Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ Gene Expression Master Mix
Produktkod. 10005754 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10005754
Brand: TaqMan™ 4370074
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Mall och primers
Exakt och pålitlig qPCR-kvantifiering i realtid över 9 loggar av linjärt dynamiskt omfång med Applied Biosystems™ TaqMan™ genuttryck mastermix.
TaqMan™ genuttryck mastermix har validerats med TaqMan™ Genuttrycksanalyser och tillämpade biosystem™ realtidssystem, som tillhandahåller exakt kvantifiering för en mängd genuttrycksbaserade realtids-qPCR-tillämpningar, inklusive sällsynt transkriptdetektion, genuttrycksanalys, patogendetektion och kvantifiering av viral belastning, samtidig amplifiering av två mål, såväl som specifik detektion av genfamiljemedlemmar
TaqMan™ genuttryck mastermix innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, UP (Ultra Pure) för varmstarts-aktivering och förbättrad detektion av bakteriella mål, en blandning av dNTP:er med dTTP/dUTP och Uracil-DNA Glycosylas (UDG) för att minimera överförd PCR-kontamination, och en passiv intern referens baserad på patenterad ROX™-färgämne för suverän precision på Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument.
  • Ger exakt och tillförlitlig qPCR-kvantifiering i realtid över nio loggar av linjärt dynamiskt omfång
  • TaqMan Gene Expression mastermix är en optimerad 2X-blandning som innehåller alla komponenterna, exklusive mallen och primers, för känslig detektion ner till en kopia av målet
  • Utökad bänkstabilitet ger konsekventa resultat för automatiserade vätskehanteringssystem
  • Detta gör det till valet för högkapacitetsprovbehandling över natten eller under helgen
  • Validerad med TaqMan-genexpressionsanalyser och Applied Biosystems realtids-system, vilket ger exakt kvantifiering för en mängd olika genuttrycksbaserade –realtids-qPCR-tillämpningar
  • Tillämpningar inkluderar sällsynt transkriptdetektion, genuttrycksanalys, patogendetektering och kvantifiering av viral belastning, samtidig amplifiering av två mål, såväl som specifik detektion av genfamiljemedlemmar
  • Förvara vid 2°C till 8°C
TaqMan Gene Expression mastermix innehåller:
  • AmpliTaq Gold DNA-polymeras, UP (Ultra Pure), för varmstartsaktivering och förbättrad detektion av bakteriella mål
  • En blandning av dNTP med dTTP/dUTP och uracil-DNA-glykosylas (UDG) för att minimera överförd PCR-kontamination
  • En passiv intern referens baserad på patenterad ROX-färgämne för suverän precision på AApplied Biosystems realtids-PCR-instrument
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska (50 ml) 2X TaqMan™ genuttryck mastermix tillräckligt för 2000 reaktioner. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
TaqMan™ genuttryck mastermix innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras (Ultra Pure), Uracil-DNA-glykosylas, dNTPs (med dUTP), ROX™ Passiv referens och optimerade buffertkomponenter.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabb realtids PCR SystemStepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 1 x 50 mL
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 1 x 50 mL