Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ universell PCR mastermix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
TaqMan universell PCR mastermix är den idealiska reagenslösningen när du behöver en mastermix för flera 5' nukleas-DNA-tillämpningar. Applied Biosystems-reagenser har validerats med TaqMan-analyser och Applied Biosystems-realtidssystem för att säkerställa känslig, exakt och pålitlig prestanda varje gång.
TaqMan universell PCR mastermix är den idealiska reagenslösningen när du behöver en mastermix för flera 5' nukleas-DNA-tillämpningar. Applied Biosystems-reagenser har validerats med TaqMan-analyser och Applied Biosystems-realtidssystem för att säkerställa känslig, exakt och pålitlig prestanda varje gång.
- Innehåller AmpliTaq Gold DNA-polymeras för att ge ett bättre utbyte och en mer robust 5' nukleasanalys än AmpliTaq DNA-polymeras
- Inkluderar en passiv intern referens baserad på patenterad ROX-färgämne, för suverän precision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrument
- Buffertförbättringar garanterar prestanda och tillförlitlighet i alla applikationer, även med G/C-rika sekvenser
- AmpErase UNG skyddar mot efterföljande återamplifiering från PCR-produkter som innehåller dU för att minimera överförd kontaminering
- Riktlinjer för snabb analysutveckling tillhandahålls för att minimera optimeringstiden
Alternativ produkt:
Prova TaqMan Fast Advanced mastermix (kat.nr 4444963), vår sondbaserade mastermix med högsta prestanda. Med TaqMan Fast Advanced mastermix ’har vi tagit det bästa av TaqMan universell PCR mastermix och lagt till ytterligare möjligheter för din genuttrycksanalys.
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Levereras i 2X koncentration. Blandningen innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, uracil-DNA-glykosylas, dTNP med dUTP, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Denna förpackning innehåller 2 x 5 ml-tub, tillräckligt för 400 reaktioner vid 50 μl total volym. Förvara vid 2 °C till 8 °C i mörker. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, GeneAmp 9600, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge |
| Kit typ | 2 förpackningar |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |