Läs mer
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-brunnars Fast Thermal Cycler, 0,1 mL
Produktkod. 15671772 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 instrument
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15671772
Brand: Applied Biosystems™ 4452299
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för in vitro diagnostisk PCR-användning
De Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler har en lättanvänd färgpekskärm för att förenkla installation och användning av systemet, och VeriFlex Blocks, sex oberoende temperaturblock designade för att ge exakt kontroll över din PCR-optimering. Valfria inställningar för snabb PCR eller standard PCR-metoder ger flexibilitet för att förkorta din PCR-cykeltid.
  • Har ett lättanvänt grafiskt gränssnitt (6,5 tums VGA-pekskärm)
  • Innovativt VeriFlex™ Block ger bekväm PCR-optimering
  • Standard och snabbaktiverad cykling tillgodoser dina nuvarande och framtida PCR-behov
  • Minskad PCR-reaktionstid vid användning av snabbare ramphastigheter
  • Den första End-Point Thermal Cycler tillgänglig för in vitro diagnostisk användning
  • Kontroll till hands Det kraftfulla men ändå lätthanterliga användargränssnittet på Veriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler drivs av den 6,5 tum (16,51 cm) VGA färgpekskärmen. Den stora skärmen gör det enkelt att se dina temperaturprofiler. Dessutom sätter de stora navigeringsknapparna programmering av Veriti Dx Thermal Cycler till hands. Installation och navigering av Veriti Dx Thermal Cycler kräver inte användning av en penna eller mus
  • VeriFlex-block: Förbättrad PCR-funktionalitetVeriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler har innovativa VeriFlex-block för förbättrad PCR-funktionalitet. Sex separata peltierblock ger maximal mångsidighet och flexibilitet och erbjuder två viktiga fördelar: 1) PCR-optimering —möjligheten att ställa in varje block vid en specifik temperatur är idealisk för exakt kontroll över PCR-optimering; 2) kör fler experiment: Blocken kan även användas för upp till sex olika glödgningstemperaturer i samma körning. Med denna förbättrade funktionalitet kan Veriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler med VeriFlex Blocks är den idealiska termocyklern för alla labb
  • Snabb installation, snabba resultatVeriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler har två olika alternativ för metodnavigering. För snabb inställning kan du välja en av de förprogrammerade körningsmetoderna. Om du föredrar att programmera dina egna metoder, tryck helt enkelt på det steg du vill ställa in och använd sedan knappsatsen för att ange termiska cyklingssteg. Efter att ha slutfört en installation kan du välja att spara metoden till instrumentet eller till en USB memory stick
  • Styr din tid: Gå snabbt när du vill Med Veriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler får du två termocykler i en: en standard termocykler med sin bättre-än-gradient-funktion och en snabbaktiverad termocykler. Så oavsett om du har ett aktuellt behov av att köra snabb PCR och förkorta dina PCR-cykeltider, eller ett eventuellt framtida applikationsbehov av snabb PCR, Veriti Dx Thermal Cycler ger flexibiliteten att gå snabbt när du vill
  • Tillverkad till ISO 13485 och GMP krav
  • Blockformat: Ej utbytbart; Reaktionshastighet: Snabb, Standard
Snabb PCR, PCR, PCR& Realtids-PCR, rutin-PCR
Certifikat
CE IVD-–märkt i Europa
Uppfyllande
Klassad som US FDA Class I Medical Device för in vitro diagnostisk användning. Överensstämmer med IVDD (98/79/EC) krav och märkt i Europa med en CE IVD-märkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Ej utbytbara
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
För användning med (utrustning) Veriti Dx Thermal Cycler
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Snabb, standard
Mått 19,1 x 9,3 x 9,6 tum (48,5 x 23,7 x 24,5 cm)
Kapacitet 96-brunnar, 0,1 ml
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 6,5 tum. VGA 32 k färgpekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Max. Ramphastighet 5 °C/sek. (Block), 4,25 °C/sek. (Prov)
Antal program >500
Kvantitet 1 instrument
Vikt 25 lb. (11.4 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnars snabba, 6-zoners VeriFlex-block