Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila-flaskor
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Rak väggdesign minimerar att mat lossnar; ger effektivare inredning, fyllning och pluggning
Fisherbrand Drosophila vials are available in clear polystyrene, translucent and flexible polypropylene, and virtually unbreakable K-resin. These vials feature a flat bottom, straight wall design for convenient racking, filling and stacking. Available bulk packaged or in a convenient, 10 × 10 tray pack configuration.
Polypropylene Vials
- Translucent and flexible
- Autoclavable
- Excellent clarity for optimal visibility
- Nonautoclavable
- Highly flexible, virtually unbreakable
- Nonautoclavable
Standard-Packed Glass Shell Vials
- Type 1, N-51A borosilicate glass
- Securely packed in cardboard trays with individual vial dividers
- Available in narrow- or wide-mouth styles
- Constructed from polystyrene, K-Resin™, or polypropylene
- K-Resin and polypropylene vials are virtually unbreakable, scratch and mar resistant; polystyrene and K-Resin vials have glass-like clarity
- Polypropylene vials are autoclavable; polystyrene and K-Resin are nonautoclavable
Beställningsinfo
Bulkförpackade injektionsflaskor är 500 lager per fodral och orienterade med alla öppna ändar vända åt ena hållet. Brickförpackade flaskor är krympförpackade i en 10 x 10 tum. (25 x 25 cm) radkonfiguration med avdelare mellan flaskorna.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Clear |
| Diameter (engelska) Yttre | 1.15 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29,21 mm |
| För användning med (applikation) | Straight wall design minimizes the dislodging of food, provides more efficient racking, filling and plugging |
| Höjd (engelska) | 3.74 in. |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Mun stil | Bred |
| Material | Polystyren |
| Typ | Drosophila-flaska, bulkförpackad |