Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila-flaskor
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Rak väggdesign minimerar att mat lossnar; ger effektivare inredning, fyllning och pluggning
Fisherbrand Drosophila-flaskor finns i klar polystyren, genomskinlig och flexibel polypropen och praktiskt taget okrossbar K-harts. Dessa flaskor har en platt botten, rak väggdesign för bekväm inredning, fyllning och stapling. Tillgänglig bulkförpackad eller i en praktisk, 10x Paket med 10 fack.
Polypropenflaskor
- Genomskinlig och flexibel
- Autoklaveringsbar
- Utmärkt klarhet för optimal synlighet
- Ej autoklaverbar
- Mycket flexibel, praktiskt taget okrossbar
- Ej autoklaverbar
Standardförpackade glasflaskor
- Typ 1, N-51A borosilikatglas
- Säkert förpackad i kartongbrickor med individuella flaskavdelare
- Finns i smal eller bred mun stil
- Tillverkad av polystyren, K-Resin™ eller polypropen
- K-Resin och polypropenflaskor är praktiskt taget okrossbara, rep- och fläckbeständiga; polystyren och K-Resin flaskorna har glasliknande klarhet
- Polypropenflaskor är autoklaverbara; polystyren och K-Resin är icke autoklaverbara
Beställningsinfo
Bulkförpackade injektionsflaskor är 500 lager per fodral och orienterade med alla öppna ändar vända åt ena hållet. Brickförpackade flaskor är krympförpackade i en 10 x 10 tum. (25 x 25 cm) radkonfiguration med avdelare mellan flaskorna.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,15 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29,21 mm |
| För användning med (applikation) | Rak väggdesign minimerar att mat lossnar, ger effektivare inredning, fyllning och igensättning |
| Höjd (engelska) | 3,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Mun stil | Bred |
| Material | Polypropen |
| Typ | Drosophila flaska, bricka packad |