Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila-flaskor
Produktkod. 17709029 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
25,12 mm
29,21 mm
Typ:
Drosophila flaska, bricka packad
Drosophila-flaska, bulkförpackad
Drosophila-flaska, standard
Material:
Borsilikatglas
K-Resin
Polypropen
Polystyren
Mun stil:
Bred
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 576
Produktkod. 17709029
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rak väggdesign minimerar att mat lossnar; ger effektivare inredning, fyllning och pluggning.
Rak väggdesign minimerar att mat lossnar; ger effektivare inredning, fyllning och pluggning
Fisherbrand Drosophila-flaskor finns i klar polystyren, genomskinlig och flexibel polypropen och praktiskt taget okrossbar K-harts. Dessa flaskor har en platt botten, rak väggdesign för bekväm inredning, fyllning och stapling. Tillgänglig bulkförpackad eller i en praktisk, 10x Paket med 10 fack.
Polypropenflaskor
  • Genomskinlig och flexibel
  • Autoklaveringsbar
Polystyrenflaskor
  • Utmärkt klarhet för optimal synlighet
  • Ej autoklaverbar
K-Resin Vials
  • Mycket flexibel, praktiskt taget okrossbar
  • Ej autoklaverbar
Standardförpackade glasflaskor
  • Typ 1, N-51A borosilikatglas
  • Säkert förpackad i kartongbrickor med individuella flaskavdelare
Bulk- och brickförpackade skalflaskor
  • Finns i smal eller bred mun stil
  • Tillverkad av polystyren, K-Resin™ eller polypropen
  • K-Resin och polypropenflaskor är praktiskt taget okrossbara, rep- och fläckbeständiga; polystyren och K-Resin flaskorna har glasliknande klarhet
  • Polypropenflaskor är autoklaverbara; polystyren och K-Resin är icke autoklaverbara
Beställningsinfo
Bulkförpackade injektionsflaskor är 500 lager per fodral och orienterade med alla öppna ändar vända åt ena hållet. Brickförpackade flaskor är krympförpackade i en 10 x 10 tum. (25 x 25 cm) radkonfiguration med avdelare mellan flaskorna.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Diameter (engelska) Yttre 1,15 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 29,21 mm
För användning med (applikation) Rak väggdesign minimerar att mat lossnar, ger effektivare inredning, fyllning och igensättning
Höjd (engelska) 3,74 tum.
Höjd (metrisk) 95 mm
Mun stil Bred
Material Polystyren
Typ Drosophila flaska, bricka packad