Läs mer
BINDER™ APT-COM™ 4-serien
Handla allt BINDER Produkter
Inkluderar:
4 BASIC-Edition programvara
4 GLP-Edition programvara
4 PROFESSIONAL-Edition programvara
Beskrivning
APT-COM™ 4 BASIC Edition:
- Administration av upp till fem anslutna enheter
- Logghantering (skapa, ta bort, arkivera)
- Dokumentation av uppmätta värden
- Central översikt över alla enheter i både diagram- och tabellform
- Grafisk presentation av mätvärden
- Grafisk/numerisk programredigerare
- Manuell export av uppmätta värden (CSV/PDF-fil)
- Flerspråkigt användargränssnitt (tyska, engelska, franska, spanska, italienska)
- Valfri programexekvering via APT-COM™
- Timer funktion
- Import av data från APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL Edition:
Alla samma funktioner som BASIC Edition och:
- Administration av upp till 100 anslutna enheter samtidigt
- Central översikt över alla enheter i en rumsplan
- E-postbaserat larmsystem
- Webbserver för att visa resultat
- Användaradministration för flera användare och behörigheter
- Automatisk, tidsstyrd export av uppmätta värden
- Rapporter för vidare bearbetning/arkivering
- Automatisk/manuell säkerhetskopiering och återställning
APT-COM™ 4 GLP Utgåva
Alla samma funktioner som PROFESSIONAL Edition och:
- Kan valideras enligt 21 CFR Part 11 inklusive valideringsdokument
- Dokumentation av uppmätta värden i en manipuleringssäker fil i enlighet med GLP/GMP-riktlinjer på revisionsspår
- Elektroniska signaturer
För användning med: BINDER Chambers-serien BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Programvara för datainsamling |
| Inkluderar | 4 PROFESSIONAL-Edition programvara |
| Beskrivning | APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition - bekväm enhets- och användarhantering byggd på BASIC-utgåvan. Lämplig för nätverk av upp till 100 enheter. |
| För användning med (applikation) | Loggning, kontroll, övervakning |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series (BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL) |
| Operativsystem | Microsoft Windows 10 IoT 64-bitars |
| Produktlinje | APT-COM |