Läs mer
Buerkle™ Vattenprovtagare
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
350 ml
700 ml
1050 ml
Längd (metrisk):
40 cm
76 cm
107 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Passar alla normala brunnsaxlar med kontrollöppningar upp till 2 tum i diameter, utan att luta eller fastna
- Ultrarena material garanterar den högsta graden av provrenhet
- Lätt att rengöra tack vare rundade kanter och gängor
- FEP/PTFE ultraren, anti-vidhäftande yta
- Utan kabel
Specifications
Specifications
| Produkttyp | AquaSampler |
| Material | PTFE, FEP |
| Kapacitet (metrisk) | 350 ml |
| För användning med (applikation) | För grundvattenprover från brunnar, gropar och andra källor |
| Diameter (metrisk) Yttre | 46 mm |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur