Läs mer
Buerkle™ Vattenprovtagare
Produktkod. p-8001769 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
350 ml
700 ml
1050 ml
Längd (metrisk):
40 cm
76 cm
107 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10207472
Brand: Buerkle™ 53080350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagare för grundvattenprover från brunnar, gropar och andra källor.
  • Passar alla normala brunnsaxlar med kontrollöppningar upp till 2 tum i diameter, utan att luta eller fastna
  • Ultrarena material garanterar den högsta graden av provrenhet
  • Lätt att rengöra tack vare rundade kanter och gängor
  • FEP/PTFE ultraren, anti-vidhäftande yta
  • Utan kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp AquaSampler
Material PTFE, FEP
Kapacitet (metrisk) 350 ml
För användning med (applikation) För grundvattenprover från brunnar, gropar och andra källor
Diameter (metrisk) Yttre 46 mm
Längd (metrisk) 40 cm