Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Komplett 1, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Produktkod. p-305661 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10538810
Brand: Fisher Chemical K/1900/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkomponentreagens; Pyridinfri
  • Enkomponents volumetrisk reagens för analys av högt vatteninnehåll
  • Vattenekvivalent: 1,0 mg H 2 O/ml
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Utför titerbestämning före användning
  • Pyridinfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aqualine™ Complete 1
Namnnotering Karl Fischer Reagent
Färg Färglös
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Molekylformel Solution
MDL-nummer 81734
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska