Läs mer
Aqualine™ Komplett 2, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Färg:
Brun
Färglös
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
- Enkomponents volumetrisk reagens för analys av högt vatteninnehåll
- Vattenekvivalent: 2,0 mg H 2 O/ml
- Obegränsad vattenkapacitet
- Utför titerbestämning före användning
- Pyridinfri
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Brun |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| MDL-nummer | 81734 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Aqualine Complete 2
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Iodine, 1-Imidazole,Diethylene glycol monoethyl ether