Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Komplett 5K, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Produktkod. p-305673 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 11433813
Brand: Fisher Chemical K/2250R/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Enkomponents volumetrisk reagens för analys av hög vattenhalt av aldehyder och ketoner
  • Vattenekvivalent: 5,0 mg H 2 O/ml
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Utför titerbestämning före användning
  • Pyridinfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Brun
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer 81734
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska