Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Lösningsmedel CM, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
- Lösningsmedel för prover med hög kolvätehalt
- Används tillsammans med Aqualine™ titrant för tvåkomponents volumetrisk Karl Fischer analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aqualine™ Solvent CM |
| Namnnotering | Karl Fischer Reagent |
| CAS | 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2,5 l |
| MDL-nummer | 81734 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |