Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 5, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aqualine™ Titrant 5 |
| Namnnotering | Karl Fischer Reagent |
| Kokpunkt | 64°C |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2,5 l |
| Molekylformel | CH4O |
| MDL-nummer | MFCD00004595 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| InChI-nyckel | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |