Läs mer
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Vit handrengöringskassett
Kapacitet (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för att dispensera flytande eller skumtvål för maximal mångsidighet och kostnadseffektivitet
- Hög kapacitet och enkel påfyllning
- Håller nere kostnaderna i områden med tung användning, med problemfritt underhåll
- Lätt att underhålla och hålla rent utan smuts eller dammfällor
- Vit, högblank dispenser med en elegant och modern design
- Enkel att låsa upp och fylla på, med ett fönster för att mäta påfyllningsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handrengöringsdispenser |
| Färg | Vitt |
| Djup (engelska) | 4,5 tum. |
| Djup (metriskt) | 11.4 cm |
| Längd (engelska) | 1 tum |
| Längd (metrisk) | 25.7 cm |
| Bredd (engelska) | 4,6 tum. |
| Bredd (metrisk) | 11.6 cm |
| Höjd (engelska) | 9,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 23.5 cm |
| Visa mer |