Läs mer
Honeywell™ ARATHERMA FIT Handskar
:
Storlek: 7
Beskrivning
- 100 % Kevlar™ stickad handske
- Fodrad med en stickad handske i bomull
- Lång stickad elastisk handled (10 cm)
- Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen och god fingerfärdighet
- Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
- Kevlar™ handske fodrad med bomull är behaglig vid beröring
- Fodret förbättrar handskens mekaniska prestanda samtidigt som det absorberar svett
- Handsken är ambidextrous och därmed mer kostnadseffektiv
- Handskens relativa tjocklek (mått 7) gör att den absorberar stötar, vilket gör den lämplig för hantering av tunga föremål
- Materialet ger bra motstånd mot skärskador och skydd mot termiska risker (kontaktvärme).
- Längden på den stickade handleden ger underarmsskydd
- Ge skydd för nivå 2 värmeexponering, som är effektiv upp till 250 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420-2003 Grundläggande standarder, EN 388-2016 Mekaniska faror, EN 407-2004 Termiska faror (nivå 2) |
| Beskrivning | 10 gauge |
| Färg | Gult |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Dupont™ Kevlar™ Aramid fibrer |
| Storlek | 7 |
| Temperatur (metrisk) Max | Effektiv upp till 250 °C |
| Liner material | Bomull |