Läs mer
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B kylcirkulatorer
Produktkod. p-4527466 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Flödeshastighet:
17 l/min.
20 l/min.
Controllertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10597485
Brand: Thermo Scientific™ 1524101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
A10B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -10° till +100 °C och maximal badvolym på 30 l.
Thermo Scientific™ A10B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -10° till +100 C °och maximal badvolym på 30 liter. Konfigurera ditt kylbad med en Thermo Scientific STANDARD eller ADVANCED-kontroller som uppfyller dina specifika tillämpningsbehov. ​
Kylbad används främst för att kontrollera temperaturen på prover som placeras i dem, så arbetsområdets dimensioner kommer att vara viktiga specifikationer att utvärdera. Dessa enheter kan även cirkulera för en begränsad uppsättning kylda tillämpningar.
  • Robusta bad i rostfritt stål
  • Termostat kan vridas 90°på alla sidor av badet för enkel visning
  • Extern cirkulationssats ingår för röranslutning M16 x1, 0,25 NPT hane, 0,375 tum ytterdiameter. ytterdiameter
  • Tresidig ventilationskoncept: upp till två sidor kan blockeras med full kylprestanda och ingen försämring av utrustning
  • Dräneringsport framtill
  • Integrerade handtag
  • CFC-fritt köldmedium
Inkluderar:
Styrkablar, brygga med packning och tumskruvar, kopplingar, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, ca 1,8 m nätsladd.
Rekommenderas för:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsindunstare
  • Kondensorer
  • Prov-/materialprovning
  • Prov-/materialberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,6 till 1,0 cu. ft.
Controllertyp SC100
Kapacitet (metrisk) 17 till 30 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kylkapacitet 250 W
Flödeshastighet 17 l/min.
Temperaturområde -10 °C till +100 °C
Max. Tryck 300 mbar/4,35 psi
Säkerhetsklass 1/NFL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Termostat SC100
Mått (L x B x H) 35,9 x 16,9 x 18,5 tum (91,3 x 42,9 x 47,1 cm)
Längd (engelska) 35,9 tum
Längd (engelska) Interiör 13,4 tum
Längd (metrisk) 91.3 cm
Längd (metrisk) Interiör 36.5 cm
Bredd (engelska) 16,9
Bredd (engelska) Interiör 11,7 tum
Bredd (metrisk) 42.9 cm
Bredd (metrisk) Interiör 29.7 cm
Höjd (engelska) 18,5 tum
Höjd (metrisk) 47.1 cm
Depth (engelska) Interiör 7,9 tum
Djup (metrisk) interiör 20 cm
Vikt (engelska) 97.9 lb.
Vikt (metrisk) 44.5 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz