Läs mer
Thermo Scientific™ Arktis Express™ Dubbla lagringssystem
Produktkod. p-4530741 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
28 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10338253
Brand: Thermo Scientific™ CK50920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka prover med Arctic Express dubbla lagringssystem, som har hårda fraktcontainrar.
Skydda ofarliga prover under transport och lagring med hjälp av Thermo Scientific™ Arktis Express™ Lagringssystem. Dessa system har utmärkt flexibilitet och säkerhetsfunktioner och kan användas som torrfraktare eller laboratoriekryokärl.
Funktioner
  • När den är fylld med flytande kväve och placerad i laboratoriet kan enheten användas som en“ burk och käpp” lagringssystem på obestämd tid med statiska hålltider på upp till 125 dagar.
  • Aluminiumkärl levereras med låsbart lock och rymmer sex numrerade, färgkodade burkar i rostfritt stål (ingår), som rymmer käppar som rymmer ampuller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (metrisk) 10 l
Antal dörrar 1
Modell Arctic Express Dual 10
Statisk hålltid 21 avsändare/42 labb
Diameter (engelska) 10,2 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 2 tum
Diameter (metrisk) 25.9 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 5.08 cm
Flaska Kapacitet 150 x 2mL