Läs mer
VELP Scientifica AREC 4 Digital Ceramic Hot Plate Omrörare
Produktkod. 30067451 Handla allt Velp Produkter
Inkluderar:
Sond
Sond, stav, klämma
VFT
Produktkod. 30067451
Brand: VELP Scientifica SB20500671
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftfull digital kokplatta omrörare som har en 4-tums keramisk platta och garanterar exakt termoreglering av media, hög säkerhet och maximal tillförlitlighet.
  • AREC 4 Digital erbjuder exakt temperaturkontroll, avancerad omrörnings- och uppvärmningsprestanda, förbättrade säkerhetsfunktioner och enkel användning.
  • Det kompakta fotavtrycket gör det till en oumbärlig lösning för labb med begränsat bänkutrymme.
  • Avancerad värmeplattateknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet upp till 550 °C
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1 °C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Termoreglering varierar från rumstemperatur till 350 °C
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
  • Rör upp till 5 L volym (H 2 O) från 100 upp till 1500 rpm
  • SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
  • Den robusta 4-in. keramisk topp ger exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
  • Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar VFT
Storlek 4 x 4 tum.
Temperatur (metrisk) Rumstemperatur till 550 °C
Typ Magnetisk omrörande kokplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 5 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 5 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Visa Digital