Läs mer
Velp Scientifica™ AREC 7 Anslut digital keramisk kokplattaomrörare
Produktkod. 17284433 Handla allt Velp Produkter
Inkluderar:
Temperatursond AISI 316 Ti
Temperatursond AISI 316 Ti, stödstav, klämma
Produktkod. 17284433
Brand: Velp Scientifica™ SA20500550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
AREC 7 Connect Digital Ceramic Hotplate Omrörare - Hotplate-omrörare med wi-fi-teknik för att kontrollera reaktioner genom VELP Ermes Cloud Platform. Exakt termoreglering och kraftfull omrörning för kemiska, mikrobiologiska, farmaceutiska och kosmetiska laboratorier som kräver noggrannhet och effektivitet.
Enastående prestanda
  • Banbrytande värmeplåtsteknik som säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet från rumstemperatur upp till 550 °C
  • Kraftfull borstlös motor rör om upp till 20 L volym (H 2 O) från 30 till 1700 rpm
  • SpeedServo™ Motreaktionstekniken håller konstant hastighet även om viskositeten ändras
Utmärkt termoreglering
  • Idealisk för temperaturkänsliga tillämpningar inom kemi, bioteknik och läkemedel
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100-sond (± 0,5 °C)
  • Termoregleringen sträcker sig från rumstemperatur upp till 300 °C
Säker och resistent
  • Högkvalitativ keramisk topp och teknopolymerstruktur säkerställer motståndskraft mot kemikalier
  • Hot Surface Safety-meddelande visas när temperaturen är över 50 °C
  • Säkerhetslåsknapp eliminerar risken för oavsiktlig ändring av arbetsförhållandena
Programmerbar drift
  • Integral timer från 1 min till 99 h 59 min (1 min steg)
  • Autoreverse av omrörningsriktning för förbättrade blandningsmöjligheter från 5 s till 99 min 59 s (1 s steg)
  • Intermittent läge för förbättrad programmering från 5 s till 99 min 59 s (1 s steg)
Intuitivt och lätt att använda
  • Digital display för exakta temperatur- och omrörningsinställningar
  • Upplysta ikoner för att säkerställa tydlig avläsning av arbetsförhållanden
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Temperatursond AISI 316 Ti
Säkerhetsfunktioner Säkerhetsmeddelande för het yta, akustisk signal
Fraktvikt (engelska) 8.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 3.7 kg
Kroppsmaterial Teknopolymer
Elektriska krav 800 W
Controllertyp Analog
Storlek 7 x 7 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 550 °C
Frekvens 50/60 Hz
Vikt (engelska) 7.1 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp EU
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 1700 rpm
Garanti 25 månader
Mått (L x B x H) 344 x 203 x 94 mm
Certifikat och efterlevnad CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate
Visa LED