Läs mer
Velp Scientifica™ AREX-6 Magnetisk kokplattaomrörare
Handla allt Velp Produkter
Material för toppplatta:
Teknopolymer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Överlägsna säkerhetsfunktioner
- Den självlysande säkerhetsvärmebrytaren förhindrar oavsiktlig uppvärmning
- Den upplysta hot top-ikonen informerar föraren när toppplattans temperatur är över 50 °C
- Beständigt pressgjutet hölje (IP 42) för maximalt skydd av instrumentets inre del.
- Omrörningshastigheten ökar försiktigt för att undvika spillrisker
- Det valfria och skräddarsydda silikonskyddet skyddar omröraren från spillskador
Konstruerad för prestanda och användbarhet
- Aluminiumlegeringsplattan säkerställer optimal värmeöverföring
- Noggrann platttemperaturkontroll upp till 370 °C
- Extremt kraftfull borstlös motor som kan röra från 30 upp till 1700 rpm
- Tekniken för vridmomentkompensation SpeedServo™ bibehåller varvtalet konstant när viskositeten ändras
- Den nya Alnico Magnet ger toppmodern magnetisk koppling och garanterar överlägsen perifer omrörning
Mångsidighet och förbättrad produktivitet
- Anslutning för VTF, VTF EVO digitala termoregulatorer för direkt temperaturkontroll av provet med 0,5° C temperaturnoggrannhet
- VTF och VTF EVO uppgraderar AREX-6s prestandapotential med exklusiva funktioner hos digitala kokplattor.
- De MultiAluBlock™ och det nya MonoAluBlock™ tillåter att utföra många reaktioner vilket sparar tid och bänkutrymme
- Det nya Hemispheric Bowls-setet tillåter att ersätta oljebad och mantlar för att utföra rena och säkra reaktioner med rundbottnade kolvar
- Säkerhetsskydd av PTFE är designade för att minimera termisk spridning och öka säkerheten
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Teknopolymer |
| Spänning | 230 V |
| Beskrivning | Värmemagnetomrörare |
| Säkerhetsfunktioner | Varmplattasvarningssystem |
| Kroppsmaterial | Teknopolymer |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Controllertyp | Analog |
| Storlek | 5,3 tum dia. |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 370 °C |
| Visa mer |