Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-platta, 384-brunnars, klara, klara brunnar, streckkodad
Product Code. 12677516
Click to view available options
Kvantitet:
50 plattor
Unit Size:
Paket med 50
Product Code. 12677516
Brand: Thermo Scientific™ BC2384
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kombinera styvheten hos en ram av polykarbonat med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plattor kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingsprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
Thermo Scientific Armadillo PCR-plattor kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cykelprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
De finns i 96- och 384-brunnars format, i flera färger och kan beställas med en standard 128 streckkod eller anpassad streckkodning. Alla format finns med klara eller vita brunnar; välj vit för överlägsna qPCR-resultat. Den specialdesignade varpbeständiga ramen och flera formatalternativ gör Armadillo PCR-plattor till det ultimata valet för PCR med hög genomströmning och automatiserad hantering.
  • Polykarbonatram för varpbeständig termisk cykling
  • Förbättrad mekanisk stabilitet för robothantering
  • Tunnväggiga polypropenbrunnar för optimal värmeöverföring
  • Välform optimerad för maximal provåtervinning
  • Platta alfanumeriska bokstäver och upphöjd kantbrunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
  • Optiskt klart däck möjliggör enkel synlighet av brunnar
  • Flera ramfärgsalternativ, alla tillgängliga i både klara (för PCR) och vita brunnar (för qPCR)
  • Maximal brunnsvolym 40 μL
  • Max arbetsvolym 25 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 50 tallrik
Produktlinje Bältdjur
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Kantad
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 40μ l
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 25μ L
Kvantitet 50 plattor
Reaktionshastighet Standard
Tja Färg Klart
Show More Show Less
Denna produkt säljs under licens från Eppendorf AG.