Läs mer
Abeba™ Arrow 35600 Skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smidigt läder, perforerat
- Vitt
- Halkskydd PU yttersula
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem fällbar, justerbar
- Mikrofiber hälplåster
- Läderfoder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Färg | Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 38 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 35600 |