Läs mer
Abeba™ Arrow 35600 Skor
Produktkod. 15680188
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Produktkod. 15680188
Brand: Abeba™ 35600/46
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk med mikrofiber med hälplåster. Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smidigt läder, perforerat
  • Vitt
  • Halkskydd PU yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Mikrofiber hälplåster
  • Läderfoder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Färg Vitt
Material Läder
Storlek 46
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 35600