Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär Pipettspetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10431185
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
1000 μl
1250μ L
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000L
ART Barrier
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Universal passform
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 10431185
Brand: Thermo Scientific™ 217905HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför pipettering noggrant och konsekvent med Thermo Scientific™ ART™ Förlängda spärrpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Barriär förlängd pipettspetsar i gångjärnsförsedda stativ tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 1000L, Filtered, Low Retention, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell ART 1000L
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.89 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Låg retention
Förpackning 8 Racks of 96
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt