Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär Pipettspetsar med förlängd längd
Beskrivning
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Barriär förlängd pipettspetsar i gångjärnsförsedda stativ tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
- Stackable hinged racks save space in your lab
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART Barrier, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | ART-barriär |
| Längd (engelska) | 3,6 tum |
| Längd (metrisk) | 9.09 cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Visa mer |