Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär Pipettspetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15183636
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
1000 μl
1250μ L
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000L
ART-barriär
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Universal passform
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 15183636
Brand: Thermo Scientific™ 2080HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför pipettering noggrant och konsekvent med Thermo Scientific™ ART™ Förlängda spärrpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Barriär förlängd pipettspetsar i gångjärnsförsedda stativ tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART Barrier, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 1250μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell ART-barriär
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.22 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar