Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär Pipettspetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8322145
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
1000 μl
1250μ L
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000L
ART Barrier
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Universal passform
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 10566594
Brand: Thermo Scientific™ 2140HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför pipettering noggrant och konsekvent med Thermo Scientific™ ART™ Förlängda spärrpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Barriär förlängd pipettspetsar i gångjärnsförsedda stativ tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10 REACH, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 10 REACH
Längd (engelska) 1.71 in.
Längd (metrisk) 4.33 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar