Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär pipettspetsar med låg retention
Produktkod. 10314042
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
1000 μl
Modell:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 200
ART 20P
ARTIKEL 10F
Tipsstil:
Ergonomi, Låg retention
Förlängd längd, Låg retention, Micro Point
Låg retention, Micro Point
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Produktkod. 10314042
Brand: Thermo Scientific™ 2065E05
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera provretention med dessa specialdesignade pipettspetsar.
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriärpipettspetsar med låg retention, som är speciellt utformade för att eliminera provretention i pipettspetsen.
  • Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
  • Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
  • Tips seal when exposed to potential contaminants
  • Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 100E, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 100 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Modell ART 100E
Rena påståenden DNase, RNase, ATP, Endotoxin and Pyrogen Free
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention, Micro Point
Förpackning Rack, 10 x 96
Produktlinje ART